Imprimer
Filtres-seringue, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 159 EUR
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Filtres-seringue, Corning®
Filtres Filtres-seringue
Les filtre-seringues sont disponibles en différents types de membranes: polyéthersulfone (PES) pour une faible affinité pour les protéines et des débits plus rapides; acétate de cellulose sans agent tensioactif (SFCA), avec ou sans préfiltre, pour la plus faible affinité avec les protéines; PTFE pour la résistance chimique; cellulose régénérée (RC), le choix pour la compatibilité avec le DMSO; et nylon (NY), hydrophile, sans agent tensioactif et matériau présentant le moins de substances extractibles.
  • Résistance testée à 100%
  • Certifiés non pyrogènes et non cytotoxiques
Fabriqués conformément aux normes ISO 9002
516-1959 recommandé comme filtre à air en ligne.
Available in 4, 15, 25, 26, and 50 mm diameter filters.Redesigned 26 mm filter increases effective filtration area resulting in faster flow rates and higher throughput. 50 mm fluoropolymer resin vent filters help prevent aggressive solvents from damaging vacuum lines and pumps.