Imprimer
VWR® Advanced 15000, Agitateurs orbitaux
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-2924EA 5860 EUR
444-2924 444-2925 444-2926 444-2927 444-2928 444-2929
VWR® Advanced 15000, Agitateurs orbitaux
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs numériques avec commande par microprocesseur, idéals pour une gamme d’applications de mélange avec des charges lourdes et des récipients plus grands, par exemple, les cultures cellulaires, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation Accu-Drive offre un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnelles ; le système surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisable entre ‒10 et +60 °C (max. 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
La vitesse affichée est précise à 1 % de la vitesse définie (lorsque la vitesse est supérieure à 100 min⁻¹). La fonction de rampe augmente lentement la vitesse jusqu'au point de consigne pour plus de sécurité. Le capteur de charge intégré peut détecter une condition de déséquilibre et réduira automatiquement le min⁻¹ à une vitesse sûre pour éviter les déversements et protéger les échantillons. Le mode d'étalonnage de la vitesse permet à l'utilisateur de recalibrer l'affichage de la vitesse et le port série RS232 fournit une communication bidirectionnelle pour l'enregistrement des données et le contrôle de l'unité.
Informations de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixations, les accessoires devant être commandés séparément.