Imprimer
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 117 EUR
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Flacons à usage unique pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses.
  • Profil abaissé "Easy Grip" pour faciliter la manipulation
  • Bouchons encastrables (45 mm) assurant une fermeture étanche et limitant le risque de contamination
  • Flacons utilisables avec les systèmes de filtration sous vide Corning®
  • Stériles, certifiés apyrogènes