Imprimer
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 337 EUR
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtres Unités de filtration sous vide
Les unités de filtration sous vide sont disponibles en quatre volumes: 150, 250, 500 ml et 1 L. Les adaptateurs sont munis de codes couleurs permettant d'identifier aisément chaque type de membrane: polyéthersulfone (PES) jaune; acétate de cellulose (CA) orange; nitrate de cellulose (CN) bleu; nylon (NY) rouge.
  • Le raccord coudé simplifie la fixation vers le tuyau à vide
  • Flacons récepteurs équipés de flancs 'Easy Grip' pour faciliter la manipulation
  • Conditionnement individuel, stériles, certifiées non pyrogènes
  • Les bouchons des flacons récepteurs sont stériles et emballés individuellement
  • Possibilité de commander séparément des flacons de stockage en plastique supplémentaires
* entonnoir de 500 ml avec membrane de 70 mm.
Informations de commande: Systems are comprised of filter funnel, filter membrane, filter cap, neck adapter, receiver, receiver cap, and hose connector.