Imprimer
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Corning®
734-1905EA 409 EUR
734-1905 734-1904 734-1903 734-1832 734-1887 734-1820 734-1886 734-2758 734-1885 734-2759 734-1902 734-1889 734-1833 734-1888 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Ballons Flacons Erlenmeyers
PC transparent.
  • Fond plat ou à chicanes disponible dans toutes les tailles (125 ml à 3 L)
  • Graduations moulées pour une plus grande précision
  • Bouchon ventilé en option pour un échange gazeux continu, tout en préservant la stérilité du contenu et en évitant les fuites
  • Conditionnement individuel et stérilisation par irradiation pour une plus grande facilité d'emploi
  • Certifiées apyrogènes
Les fioles Erlenmeyer Corning® avec ou sans chicanes sont parfaites pour la culture en agitateur et le stockage.
Attention: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.