Imprimer
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-7023EA 114 EUR
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur à usage général, commandé par microprocesseur, particulièrement adapté aux mélanges de base, aux suspensions bactériennes, à la coloration et à la décoloration. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Une molette réglable de 1 à 10 permet d'ajuster la vitesse; pour plus de sécurité, les agitateurs accroissent progressivement leur vitesse jusqu'à la valeur programmée.
  • Fonctionnement en continu ou temporisé de 1 à 120 min
  • Gamme d’accessoires interchangeables disponible
  • Utilisable entre 0 et +40 °C (max. 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Informations de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixations, les accessoires devant être commandés séparément.