Imprimer
Microplaques pour culture cellulaire à plusieurs puits, Costar®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 659 EUR
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Microplaques pour culture cellulaire à plusieurs puits, Costar®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS transparent, fond plat, avec couvercle. Disponibles en plusieurs traitements de surface.
  • Couvercles avec anneaux de condensation pour limiter la contamination
  • Dimensions uniformes pour un empilage plus simple
  • Codes alphanumériques uniques pour l'identification des puits
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Certifiées apyrogènes