Imprimer
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3008 3010 3011
734-1526EA 305 EUR
734-1526 734-1527 734-1528
Cell scrapers and cell lifters, Corning®
Grattoirs de cellules
Utilisables pour la récolte manuelle de cellules, les grattoirs sont conçus pour des flacons et les récolteurs de cellules pour la collecte de cellules (et plus particulièrement de cellules souches) dans des boîtes.
  • Conception de lame pour limiter les dommages causés à la cellule et garantir un contact constant avec la surface de croissance
  • Conditionnement individuel
  • Stérilisation aux rayons gamma
  • Apyrogènes