Imprimer
VWR® VisiLight® I-LED, Éclairages LED incidents
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1754EA 331 EUR
631-1754 631-1755 631-1775 631-1781 631-1271
VWR® VisiLight® I-LED, Éclairages LED incidents
Éclairages Éclairage LED
VisiLight® I-LED propose des éclairages incidents; avec le concept 'modul-LED®' unique en son genre, ils permettent d'adapter la couleur de lumière et l'angle du faisceau à l'application, tout simplement en changeant de module LED. Grâce aux bras en col de cygne flexibles, la lumière est dirigée là où elle est nécessaire.
  • Eclairages conçus pour être installés sur socle, sur microscope ou être fixés au mur (accessoires en option)
  • Fournis avec module(s) et spot de 6000 K (3W LED)
  • Commande conviviale pour régler l'intensité, avec fonction mémoire
L×P×H: 8En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable