Imprimer
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3601 3603 3604 3610 3614 3615 3631 3632 3651 3903 3904 3884 3883 3882 3881 3880 3886 3885 3340 3843 3904BC
734-1608EA 1040 EUR
734-1608 734-1609 732-5516 734-1610 732-5518 732-5519 734-1612 734-1613 732-5523 734-1660 734-1661 734-4158 734-4157 734-4156 734-4155 734-4154 734-4160 734-4159 734-4069 734-2293 CORN3904BC
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, fond plat.
  • Les fonds sont plus fins de 60% que ceux des plaques conventionnelles en PS, ce qui réduit le bruit de fond et permet des mesures jusqu'à 340 nm
  • Parois opaques prévenant la contamination lumineuse entre puits
  • Le profil du fond plat transparent permet une visualisation directe au microscope
NBS™ = Non Binding Surface.