Imprimer
Microplaques 384 puits en polystyrène transparent, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 841 EUR
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
Microplaques 384 puits en polystyrène transparent, Corning®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, fond plat.
  • Volume total des puits: 112 μl; capacité d'utilisation de 20 à 80 μl
  • Microplaques pour culture cellulaire stérilisées par radiation gamma et certifiées apyrogènes
  • Plaques transparentes universelles NBS™ fabriquées avec un polymère performant avec une parfaite transparence et une résistance chimique améliorée
  • Les microplaques stériles sont livrées avec couvercle, d'autres couvercles peuvent être commandés séparément
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.