Imprimer
Kits de test par comparaison visuelle, silice
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1455400 2255000
705-0071EA 302 EUR
705-0071 HACH2255000
Kits de test par comparaison visuelle, silice
Kits de tests environnementaux
Résultats qualitatifs avec méthodes traditionnelles par disque de comparaison des couleurs.
  • Portatif - idéal pour les tests sur le terrain
  • Méthode simple et rapide
  • Ces kits contiennent tous les réactifs et appareils nécessaires dans une mallette de transport solide, pour 100 tests
Attention : certains des réactifs fournis dans les kits sont dangereux et des précautions appropriées d'utilisation et de mise au rebut doivent être prises. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.