Imprimer
Agitateurs Vortex, pour microplaques ou tubes, standard et avancés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-0985EA 823 EUR
444-0985 444-0986 444-0992 444-0993
Agitateurs Vortex, pour microplaques ou tubes, standard et avancés
Agitateurs Agitateurs Vortex
L'agitateur Vortex de microplaques Standard VWR® est un appareil analogique à vitesse variable ; sa grande vitesse et sa petite orbite sont idéales pour le mélange optimal des microplaques. L'agitateur Vortex de microplaques Advanced VWR® est idéal pour les applications qui exigent des résultats reproductibles.
  • Les deux modèles sont conçus pour un fonctionnement en continu
  • Parfaitement adaptés à l'agitation des microplaques ou des tubes
  • Le porte-microplaques double est disponible en option
  • Le modèle Advanced dispose d'affichages LED pour la vitesse et le temps
  • Utilisable entre 4 et 40 °C (85% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Il est doté de commandes tactiles et d'affichages LED pour des résultats précis en termes de vitesse (tr/min) et de temps (minutes et secondes). Le contrôle par microprocesseur maintient la vitesse définie pour un mélange puissant et uniforme. La minuterie affiche la durée écoulée ou la durée définie par l'utilisateur. L'appareil s'éteint lorsque la durée est écoulée. Les deux modèles présentent deux modes de fonctionnement : le mode tactile active le mélange lorsqu'une pression est exercée sur la cuvette et le mode actif permet un fonctionnement continu avec fixation des microplaques.
Informations de livraison: Chaque modèle est fourni avec une coupelle, un porte-microplaques simple et une prise de type Euro amovible avec adaptateurs UK et CH. Les accessoires disponibles en option comprennent une coupelle, un porte-microplaques double et un porte-microplaques simple de rechange.