Imprimer
Centrifugeuses de paillasse ventilées/réfrigérées, 5810 / 5810 R (DIV)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5810000.017 5811000.010 5810000.068 5811000.061 5810000.327 5811000.320 5810000.424 5811000.428 5810000.360 5811000.363 5810000.467 5811000.460 5810000.521 5811000.622 5811000.665 5811000.827 5810000.629
521-0076EA 6440 EUR
521-0076 521-0103 521-0143 521-0148 521-0996 521-0998 521-0997 521-0999 521-1144 521-1145 521-1146 521-1147 521-1716 521-1684 EPPE5811000.665 521-2054 521-2053
Centrifugeuses de paillasse ventilées/réfrigérées, 5810 / 5810 R (DIV)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette centrifugeuse fiable pour les applications à moyen et haut rendements allie une extraordinaire polyvalence et une formidable capacité pour les tubes et les plaques, le tout couplé à un très faible encombrement. Les adaptateurs pour godets et les modules adaptateurs peuvent être empilés jusqu'à ce que la hauteur de tube requise soit atteinte, puis abaissés jusqu'aux supports, dans les godets rectangulaires. Les adaptateurs en plastique stables sont solidement conçus et peuvent être facilement nettoyés, voire autoclavés dans leur intégralité, en cas de contamination au contact d'unEn savoir plus