Étalons de longueur d'onde pour spectroscopie UV-visible
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Étalons de longueur d'onde (certifiés à 0,1; 0,2; 0,5; 1 et 2 nm de largeur de fente), conditionnés en six cuvettes scellées durablement ou en flacon ambré de 100 ml.