Imprimer
Escabeaux de laboratoire, en aluminium
Fournisseur: GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11224 11225 11226 11227 11223
139-0470EA 0 EUR
139-0470 139-0471 139-0472 139-0473 139-0469
Escabeaux de laboratoire, en aluminium
Escabeaux et marchepieds
Escabeaux en aluminium. Qualité garantie pendant 15 ans.
  • Modèles conçus pour un encombrement réduit
  • Grande stabilité grâce à la forme triangulaire
  • Charge maximale 150 kg
  • Marches en aluminium ondulé (80 mm de profondeur) assurant une position stable
  • Plateforme large et ondulée, pour travailler en toute sécurité
  • Patins ondulés antidérapants, pour assurer un contact intégral avec la surface sur laquelle repose l'escabeau
  • Ultra-légers et faciles à manipuler