Imprimer
Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
85523.320EA 174 EUR
85523.320 85523.460
Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119 - 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as NaOH) 24,8 - 25,2 %
Appearance Passes test
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 1 %
Métaux lourds (en Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) Max. 20 ppm
SO₄ (Sulfate) Max. 30 ppm
Fe (Fer) Max. 3 ppm
Catalyseurs métalliques résiduels Unlikely to be present
Solvants résiduels (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxine (IU/ml) Max. 2
Filtré à 0,2 μm Confirmé