Imprimer
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre à alarme à distance
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2486EA 139 EUR
620-2486 620-2487
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre à alarme à distance
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ces thermo-hygromètres sont idéals pour les mesures de routine, la surveillance 24 heures sur 24, tous les besoins de contrôle qualité et les exigences expérimentales sensibles. Parfaits pour une utilisation dans les hottes, salles de classe, entrepôts, chambres pour tests environnementaux et zones de stockage de produits chimiques.
  • Triple affichage indiquant les valeurs de température min., max. et d’humidité/température actuelles
  • Mémorisation des valeurs d’humidité et de températures min./max.
  • Fonction d’alarme de température élevée/basse
En savoir plus