Imprimer
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N) pour production biopharmaceutique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
85401.320EA 53.5 EUR
85401.320 85401.460
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N) pour production biopharmaceutique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre 5.7 - 6.3 mol/l
Apparence Passe
Brome et chlore libre Passe
Identification Passe
Coloration Max. 10 APHA
Résidu à l'évaporation Max. 100 ppm
chlore libre Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Sulfite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1.5 ppm
Catalyseurs métalliques résiduels Unlikely to be present
Solvants résiduels (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxine Max. 0.5 EU/ml
Filtré à 0,2 μm Confirmé