Imprimer
Solutions étalons d'yttrium pour ICP-MS, ARISTAR®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
85646.180EA 134 EUR
85646.180 456982D
Solutions étalons d'yttrium pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solution dosée par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.