Solutions étalons d'erbium pour ICP-MS, ARISTAR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
- Solution dosée par titration
- Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
- Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
- Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.