Imprimer
Solutions étalons de cadmium pour ICP-MS, ARISTAR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456682REA 212 EUR
456682R 85556.180
Solutions étalons de cadmium pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solution dosée par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.