Imprimer
Solutions étalons de magnésium pour ICP-MS, ARISTAR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
457082DEA 386 EUR
457082D 456792W 85578.180
Solutions étalons de magnésium pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solutions dosées par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Fabriquées et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.