Imprimer
Amphotericine B (de Streptomyces species) pour biochimie
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
091672346 091672348
ICNA091672346EA 40.5 EUR
ICNA091672346 ICNA091672348
Amphotericine B (de Streptomyces species) pour biochimie
Amphotericine B
Amphotericin B is a polyene antifungal antibiotic from Streptomyces sp. It has a high affinity for sterols, primarily ergosterols, of fungal and bacterial cell membranes.
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3