Meropenem ≥98%
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, ICI 194660, Merrem® I.V., SM-7338, (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₇H₂₅N₃O₅S Poids moléculaire: 383.5 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00864966 Numéro CAS: 96036-03-2 |