Imprimer
Fer (II) chlorure tétrahydraté, très pur
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
1.02459.9012 1.02459.1000
1.02459.9012EA 0 EUR
1.02459.9012 1.02459.1000
Fer (II) chlorure tétrahydraté, très pur
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
Poids moléculaire: 198.81 g/mol
Point de fusion: 677
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260