Imprimer
Gas distribution tubes with central ring
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
07212225 07212025 07212125
LENZ07212225EA 56.7 EUR
LENZ07212225 LENZ07212025 LENZ07212125
Gas distribution tubes with central ring
Tubes de détection de gaz
Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Expansion thermique minimale