Imprimer
Bains-marie, série PURA™
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9550504 9550510 9550514 9550522 9550530
462-0625EA 983 EUR
462-0625 462-0626 462-0627 462-0628 462-0629
Bains-marie, série PURA™
Bains Bains-marie
Grâce à la grande qualité de leurs matériaux et composants, les bains-marie en acier inoxydable PURA sont fonctionnels, et fiables pour les opérations de routine. Les bains-marie PURA sont faciles à utiliser; ils offrent un certain nombre de fonctions et de fonctionnalités qui permettent une utilisation efficace en laboratoire.
  • Menu facile à comprendre et simple à utiliser, affichage LED lumineux et bien lisible
  • Interrupteur électrique protégé contre les éclaboussures
  • Vis de vidange intégrée (sauf PURA 4), et minuterie intégrée
  • Protection contre la marche à sec intégrée
  • Aucun élément d’interférence dans le bain
  • Alarmes visuelle et sonore
  • Pieds en caoutchouc antidérapants, et poignées ergonomiques encastrées
Les unités présentent des surfaces de bord spécialement conçues, qui drainent automatiquement le fluide condensé dans le bain. Fournies avec une plateforme amovible, qui permet aux supports d'échantillons placés sur la plateforme d’être complètement immergés, et donc tempérés de manière optimale. Les bains-marie PURA sont conçus pour permettre une circulation naturelle dans le réservoir, le tout sans pompe, garantissant des températures homogènes.
Informations de livraison: Fournis avec une plateforme mais sans couvercle, une vaste gamme d’accessoires est disponible en option. Remarque: les bains-marie PURA™ 4, 10, 14, 22 et 30 accueillent respectivement un maximum de 1, 2, 3, 5 et 7 portoirs pour tubes à essais en option.