Imprimer
Laveur-désinfecteur de laboratoire, PG 8593
Fournisseur: MIELE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10085390 10085400 10084340 10085460 10087410 10088820 9960910 10084520 10114050 10114010 10124700 10096870 10096900 10114330 10138400 10138410 10138420 10114140 10114150 10114200 10114260 10411700 10782220
141-1284EA 0 EUR
141-1284 MIEL10085400 141-1288 MIEL10085460 141-1279 141-1278 141-1299 141-1239 141-1248 141-1245 MIEL10124700 141-1254 141-1253 MIEL10114330 MIEL10138400 MIEL10138410 MIEL10138420 141-1303 MIEL10114150 141-1385 141-1388 141-1450 141-1451
Laveur-désinfecteur de laboratoire, PG 8593
Lave-verres
Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particularly gentle on materials and is recommended by leading manufacturers of laboratory glassware.
  • Touch on metal' controls with three-line text display such as program name, actual/target temperature and remaining program time
  • Program catering for all disciplines and vacant program slots for user-specific programs
  • Freely assignable direct access buttons and individually selectable program names for fast access to routine tasks
  • AutoOpen/ComfortClose: For the user, ComfortClose means that very little force is required to close the door as the door is automatically drawn closed and locked
  • Hygienic fresh water system with fresh water intake for each program stag, the salt container with a capacity of approx. 2 kg is located in the door
  • Optimised spray arms with six sensors, two are responsible for monitoring the rotation of the spray arms in the machine, and the other four monitor the spray arms on board load carriers
  • Four-fold filter system with large surface, coarse, glass breakage and micro-fine filters
Capacité accrue : Une capacité de débit accrue est le résultat des nouvelles dimensions de l'armoire en combinaison avec des supports de charge optimisés, ce qui entraîne des économies en termes de temps, d'espace et d'investissement. La rotation de la verrerie de laboratoire est augmentée et le travail est accéléré aux heures de pointe. Moins d'espace est nécessaire pour stocker les articles en attente de retraitement. Dans les grands laboratoires, cela réduit les coûts d'investissement car le même volume de verrerie peut être nettoyé en utilisant moins de machines et moins de supports de charge. La capacité par cycle lors du lavage, par exemple, de flacons ronds et de bouteilles de 50 à 100 ml, a été augmentée de pas moins de 388% par rapport à la série G 78xx.
Plus grande pureté : L'amélioration des performances de nettoyage élimine le besoin d'un post-nettoyage manuel. Le retraitement hygiénique est garanti par l'armoire en acier inoxydable de haute qualité, soudée à l'aide de la technologie laser, ce qui donne une armoire intérieure sans crevasse, qui empêche l'accumulation de saleté. Les éléments chauffants déplacés vers la pompe de chauffage n'offrent aucun recoin ni crevasse où la saleté peut s'accumuler et réduit le transfert de détergent. Il ne reste aucune flaque d'eau et la verrerie de laboratoire est exempte de toute trace qui pourrait nuire à la prochaine série d'expériences analytiques.
Une plus grande flexibilité : La nouvelle approche modulaire des paniers dans le domaine du laboratoire garantit une flexibilité maximale combinée à un fonctionnement intuitif car les modules peuvent être reconfigurés pour différentes charges et réassemblés. Cette conception flexible et cette gamme d'options de combinaison réduisent le nombre de porte-charges nécessaires, ainsi que les coûts d'approvisionnement et l'espace de stockage. La gamme et la variété des programmes permettent aux clients d'utiliser des programmes ciblés adaptés au degré de salissure ainsi qu'au type et à la quantité de verrerie. De plus, il est également possible de compiler des programmes spécifiques au client pour répondre au besoin d'une plus grande individualité.
Dans le PG 8593, le séchage à air chaud DryPlus est la solution optimale pour les instruments creux ou la verrerie de laboratoire à lumière étroite. Le filtre H14 HEPA en amont assure une séparation optimale des particules de l'air de séchage. Le filtre est facilement accessible via une unité latérale.
Certifications: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581.
Informations de commande: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.