Imprimer
Système de documentation sur gel, Quantum CX5 Edge
Fournisseur: Vilber Lourmat
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
101156791 101196701 101196791 101176791
VILB101156791EA 6800 EUR
VILB101156791 VILB101196701 VILB101196791 VILB101176791
Système de documentation sur gel, Quantum CX5 Edge
Systèmes de photodocumentation
Le Quantum CX5 Edge est un système de documentation sur gel entièrement automatisé. En un seul clic, il enregistre des images de la plus haute qualité.
  • Polyvalent et simple à utiliser avec mise au point et exposition automatiques
  • Caméra ultra performante, zoom automatisé
  • Chambre noire en métal robuste résistant à la lumière
  • Transilluminateur Super-Bright pour la visualisation et découpe de bandes
  • Sensibilité inégalée et surface de visualisation jusqu'à 21×26 cm
Pour une flexibilité maximale en fluorescence, une unité d'éclairage Epi-UV en option peut être installée et le système adapté aux conditions expérimentales.
Informations de commande: Logiciel BIO-VISION (inclus) pour un pilotage par ordinateur et de nombreuses possibilités d'enregistrement, affichage, analyse, et de sortie.