Imprimer
D(+)-Saccharose, soluble, pour l'industrie agroalimentaire
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
0290471305 0290471325 0290471380
ICNA0290471305EA 49.5 EUR
ICNA0290471305 ICNA0290471325 ICNA0290471380
D(+)-Saccharose, soluble, pour l'industrie agroalimentaire
D(+)-Saccharose
Soluble in water (1 g/0,5 ml at 25 °C; 1 g/0,2 ml boiling water), ethanol (1 g/170 ml) or methanol (1 g/100 ml); moderately soluble in glycerol or pyridine.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 177…187 °C
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM