Imprimer
Amidon (de maïs), poudre fine blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0290295625 0290295680
ICNA0290295625EA 89.7 EUR
ICNA0290295625 ICNA0290295680
Amidon (de maïs), poudre fine blanche
Amidon
Corn starch is a component used in formulating animal research diets.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity test Passes
Loss on Drying ≤15%