Imprimer
Huile de maïs Corn, oil_yellow
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0290141401 0290141405 0290141425
ICNA0290141401EA 47 EUR
ICNA0290141401 ICNA0290141405 ICNA0290141425
Huile de maïs Corn, oil_yellow
Huile de maïs
Corn oil is used as a research animal diet supplement. It is also used in research applications as delivery vehicle for fat soluble compounds including toxins.
Oleic acid: 43 - 47%, linoleic acid: 39 - 42%; palmitic acid: 7 - 8%; stearic acid: 3 - 4%; arachidic acid: 0,5%; approx. 7,6 lbs/gal (Lit.).
Point de fusion: -10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130865
Numéro CAS: 8001-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes