Imprimer
Sulphasalazine ~95%, poudre orange
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
0219114410 0219114450
ICNA0219114410EA 79.6 EUR
ICNA0219114410 ICNA0219114450
Sulphasalazine ~95%, poudre orange
Sulphasalazine
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Formule: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Poids moléculaire: 398.39 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057363
Numéro CAS: 599-79-1