Fuchsine (acide), powder C.I. 42685
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide 3-(1-(4-amino-3-méthyl-5-sulfonatophényl)-1-(4-amino-3-sulfonatophényl)méthylène)cyclohexa-1,4-dienesulfonique
Acid fuchsin is one of the dyes used in Masson′s trichome stain where it is used to distinguish muscle from collagen.
Soluble in water.
Formule:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Poids moléculaire: 585.55 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00013286 Numéro CAS: 3244-88-0 Indice Merck: 12,00109 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
UV/VIS: l max (water) | 543 - 547 nm |