Propylène carbonate, Liquid
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
Soluble in water.
Soluble in water.
Formule:
C₄H₆O₃ Poids moléculaire: 102.09 g/mol Point de fusion: -48.8 Point éclair: 132 |
Numéro MDL:
MFCD00005385 Numéro CAS: 108-32-7 |