Imprimer
Leuco crystal violet, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
0215519505 0215519525
ICNA0215519505EA 62 EUR
ICNA0215519505 ICNA0215519525
Leuco crystal violet, en poudre
Leuco crystal violet
Soluble in benzene (0,5/20 - clear).
  • λmax 260 nm(lit.)
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₅H₃₁N₃
Poids moléculaire: 373.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008314
Numéro CAS: 603-48-5