Imprimer
Bromure de 2-bromoéthylammonium 98,0, powder_crystalline_white
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromoéthylamine, bromhydrate
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 22.1 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
Bromure de 2-bromoéthylammonium 98,0, powder_crystalline_white
Bromure de 2-bromoéthylammonium
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
Poids moléculaire: 204.89 g/mol
Point de fusion: 342…345° F (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012886
Numéro CAS: 2576-47-8