Imprimer
N-alpha-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, Bz-Arg-pNA·HCl, Bz-Arg-PNA.HCl, N-α-Benzoyl-L-Arginine p-Nitroanilide Hydrochloride, (S)-N-(5-Guanidino-1-((4-nitrophenyl)amino)-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride
0215482980 0215482925 0215482983
ICNA0215482980EA 189 EUR
ICNA0215482980 ICNA0215482925 ICNA0215482983
N-alpha-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, poudre blanche
N-alpha-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Soluble in methanol (50 mg/ml-clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Poids moléculaire: 434.881 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063682
Numéro CAS: 21653-40-7