Imprimer
Benfluorex hydrochloride, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215482050 0215482010
ICNA0215482050EA 267 EUR
ICNA0215482050 ICNA0215482010
Benfluorex hydrochloride, poudre blanche
Benfluorex hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₁ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058493
Numéro CAS: 23642-66-2
EINECS: 245-777-9