Imprimer
Benztropine mesylate, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cogentin
0215362625 0215362680
ICNA0215362625EA 55.6 EUR
ICNA0215362625 ICNA0215362680
Benztropine mesylate, poudre blanche
Benztropine mesylate
Soluble in water.
Formule: C₂₂H₂₉NO₄S
Poids moléculaire: 403.537 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074784
Numéro CAS: 132-17-2