Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99%, soluble ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0215251480 0215251490
ICNA0215251480EA 32.8 EUR
ICNA0215251480 ICNA0215251490
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99%, soluble ACS
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Copper(II) chloride catalyzes the chlorination in the production of vinyl chloride and dichloroethane.
Soluble in water.
Formule: CuCl₂·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
UN: 2802
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insoluble Matter <0.01%
Nitrate ≤0,015%
Sulfate ≤0,005%
Nickel ≤0,01%
pH 3.0 - 3.8 (Lit.)
Iron ≤0,005%
Potassium ≤0,01%
Calcium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Purity ≥99%