Imprimer
Ammonium iodure, en poudre ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodure d'ammonium
0215249680 0215249690
ICNA0215249680EA 74.4 EUR
ICNA0215249680 ICNA0215249690
Ammonium iodure, en poudre ACS
Ammonium iodure
Formule: NH₄I
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C), Desiccate, Protect from light
Assay ≥99.0%
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,05%
Chloride and Bromide ≤0,005%
Phosphate ≤0,001%
Sulfate ≤0,05%
Barium ≤0,002%
Iron ≤5 ppm