Imprimer
Reactive red 4, en poudre C.I. 18105
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215201705 0215201725
ICNA0215201705EA 73 EUR
ICNA0215201705 ICNA0215201725
Reactive red 4, en poudre C.I. 18105
Reactive red 4
A monochlorotriazine dye that inhibits phosphotransferase acitvity
Soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and methanol.
Formule: C₃₂H₁₉ClN₈O₁₄S₄Na₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009690
Numéro CAS: 17681-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
λmax (ethanol) 282 ±2 nm