Imprimer
Huile minérale blanche (pétrole)
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
0215169490 0215169491
ICNA0215169490EA 34.7 EUR
ICNA0215169490 ICNA0215169491
Huile minérale blanche (pétrole)
Huile minérale blanche (pétrole)
Useful for preparation of nujol mulls for infrared spectroscopy.
Soluble in hydrocarbons; negligible soluble in water.
Point d'ébullition: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard