Mesna, poudre blanche
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
2-Mercaptoethane sulphonic acid sodium salt is a thermally stable acidic cofactor in the methyl transfer reaction of methanobacterium.
Also acts as a water-soluble disulfide reducing agent.
Soluble in water (50 mg/ml).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule:
C₂H₅NaO₃S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007535 Numéro CAS: 19767-45-4 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |