Lécithine (a partir de graine de soja ) ≥90%, solide cireux jaune orangé massif et épais, qualité dispersable dans l'eau
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Lecithin is used as an emulsifier and solubilizer for drugs in an aqueous solution, also as a vehicle for liposomes.
Attention: Research Use Only (RUO).
Température de stockage:
Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00147406 Numéro CAS: 8002-43-5 Indice Merck: 12,05452 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Purity | ≥90% |
Source | Soybeans |