Imprimer
Ammonium chlorure, en poudre ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium muriate, Salmiac
02191406.5 0219140601 0219140605
ICNA02191406.5EA 38.5 EUR
ICNA02191406.5 ICNA0219140601 ICNA0219140605
Ammonium chlorure, en poudre ACS
Ammonium chlorure
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution). The presence of hydrochloric acid or sodium chloride decrease water solubility. Also soluble in methanol and ethanol.
Formule: NH₄Cl
Poids moléculaire: 53.49 g/mol
Point de fusion: 335 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
Indice Merck: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥99,5%
pH (5% aq soln) 4,5 - 5,5
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,01%
Calcium ≤0,001%
Magnesium <5 ppm
Heavy Metals ≤5 ppm
Iron <2 ppm
Phosphate <2 ppm
Sulphate <0,002%