Gomme arabique, en poudre
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acacia
Numéro MDL:
MFCD00081264 Numéro CAS: 9000-01-5 |
Résultats des tests de spécification
Synonyms | Gum Arabic; Arabic Gum; Australian Gum; Acacia Syrup; Indian Gum; Senegal Gum; Wattle Gum |
Form | Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 - 30 °C) |
Heavy Metals | ≤0,004% |
Moisture Content | ≤15% |
Total Ash | ≤4,0% |
Acid Insoluble Ash | ≤0,5% |
Lead (Pb) | ≤0,001% |
Insoluble Residue | ≤50,0 mg/5,0 g |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |