Imprimer
Evans blue ~85% (teneur en colorant), poudre noire
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0215110805 0215110850
ICNA0215110805EA 37 EUR
ICNA0215110805 ICNA0215110850
Evans blue ~85% (teneur en colorant), poudre noire
Evans blue
Evans Blue used in double-labeling procedure for studying axonal branching.
  • Dye content: ~85%
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004021
Numéro CAS: 314-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (H₂O) 601 - 611nm